Documenti fondamentali
14365C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Fusion
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
EX-CELL®
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Componenti
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EX-CELL® CD CHO Fusion è un terreno privo di componenti animali, definito chimicamente, sviluppato per la crescita a lungo termine di cellule ovariche di criceto cinese (CHO). L′assenza di qualsiasi macromolecola di grandi dimensioni rende possibile isolare e purificare dalle cellule le proteine secrete. Il terreno viene fornito privo di L-glutammina per favorire la stabilità del terreno, per evitare la degradazione di L-glutammina, con conseguente accumulo di ammoniaca e per fornire un terreno adeguato per la coltura di cellule di CHO che utilizzino una selezione della glutammina sintetasi (per esempio: la linea cellulare MilliporeSigma CHOZN che presenta delezione selettiva di GS Questo terreno non contiene ipoxantina né timidina per consentirne l′uso con i sistemi di amplificazione del gene della diidrofolato reduttasi (DHFR-) (per esempio: la linea cellulare MilliporeSigma CHOZN che presenta delezione selettiva di DHFR.
Quantità
Formulato per una concentrazione finale di 20,9 grammi di polvere per litro di terreno.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Qiong Wang et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(9), 2303-2315 (2019-05-08)
With the increasing demand to provide more detailed quality attributes, more sophisticated glycan analysis tools are highly desirable for biopharmaceutical manufacturing. Here, we performed an intact glycopeptide analysis method to simultaneously analyze the site-specific N- and O-glycan profiles of the
Noriko Yamano-Adachi et al.
Scientific reports, 10(1), 17612-17612 (2020-10-21)
Chinese hamster (Cricetulus griseus) ovary-derived Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most commonly used mammalian hosts for the industrial production of recombinant therapeutics because of their ability to fold, assemble, and perform post-translational modifications, such as glycosylation, on proteins.
Weiyi Liu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3061-e3061 (2020-08-05)
Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) is the primary mechanism of actions for several marketed therapeutic antibodies (mAbs) and for many more in clinical trials. The ADCC efficacy is highly dependent on the ability of therapeutic mAbs to recruit effector cells such
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com