C5275
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Con A
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
aseptically processed
Livello qualitativo
Tipo
Type IV-S
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
lyophilized powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
salt (Contains buffer salts and NaCl)
Solubilità
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
H2O: soluble, slightly hazy
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in in vitro cell proliferation assay and cell cycle assessment
- in lymphocyte proliferation
- in splenocyte culturing
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves