B20222
Collagenase - Hyaluronidase blend
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
(Collagenase activity : 1-5 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648; FALGPA assay))
(Hyaluronidase activity : 80-400 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648; Hyaluronidase assay))
Concentrazione
1 mg/mL (Collagenase)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)