Documenti fondamentali
AXYST050X
Screw cap tubes without caps, conical bottom
size 0.5 mL, amber, pkg of 8x500caps/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc ST-050-X
Corning
Confezionamento
pkg of 8x500caps/cs
Misura
0.5 mL
Colore
amber
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)