Documenti fondamentali
AXYST200SSX
Screw cap tubes without caps, conical bottom, self-standing
size 2.0 mL, amber, pkg of 8x500caps/cs
Sinonimo/i:
Screw cap tubes without caps, conical bottom, self-standing
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
conical bottom tube (standing)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc ST-200-SS-X
Corning
Confezionamento
pkg of 8x500caps/cs
Misura
2.0 mL
Colore
amber
Descrizione generale
Product is only available in China.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)