Documenti fondamentali
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Sinonimo/i:
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
black polypropylene tube
conical bottom
flat cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap pushfit attached cap
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS4323K
Diam. tappo
13.4 mm
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
13.4 mm
Descrizione generale
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Caratteristiche e vantaggi
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)