Documenti fondamentali
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Sinonimo/i:
Microtube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
conical bottom
natural polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap pushfit attached cap
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS4323
Diam. tappo
13.4 mm
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
12.9 mm
Compatibilità
suitable for (Microcentrifugation)
Descrizione generale
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Caratteristiche e vantaggi
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)