Documenti fondamentali
Z334006
BRAND® microcentrifuge tube, 0.5 mL with lid
clear polypropylene, pkg of 1000
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
cap (Lid)
clear polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
Confezionamento
pkg of 1000
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Alt. × diam. est.
32 mm × 7.9 mm
Capacità
0.5 mL
Descrizione generale
Withstands RCF up to 10000 × g at 20 °C for 20 minutes.
Caratteristiche e vantaggi
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
Altre note
BR780507 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)