A6671
Actinonin
≥98% (TLC), powder, leucine aminopeptidase inhibitor
Sinonimo/i:
3-[[1-[(2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl]-2-methylpropyl]carbamoyl]octanohydroxamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Actinonin,
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO
InChI
1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24)
XJLATMLVMSFZBN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ANPEP(290) , DPP4(1803) , ECE1(1889) , LAP3(51056)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)