A5236
Anti-ASF1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A1/3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ASF1A, Anti-Silencing function 1 homolog A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A1/3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat or Raji cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASF1A(25842)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)