A4325
Monoclonal Anti-α-Adaptin antibody produced in mouse
clone 100/2, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-AP-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
100/2, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
bovine, human, rat
tecniche
western blot: 1:200 using a crude preparation of synaptic vesicles obtained from rat cerebral cortex
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AP2A1(160)
rat ... Ap2a1(308578)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- as a positive control in immunoblotting assays
- as a primary antibody to detect AP2 levels in tetracycline-repressible stable cell lines
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?