932132
2PXZ-OXD
≥99% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Descrizione
3.2 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
Perdita
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Solubilità
toluene: soluble
Fluorescenza
λem 512 nm±10 nm in toluene
Energia dell’orbitale
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.1 eV
λ
291 nM in toluene
in toluene
Assorbanza UV
λ: 291 nm±5 nm Amax
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)