931004
9-(3′-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl-3-yl)-9H-carbazole
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cz-m2Ph-TRZ
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Descrizione
T1 = 2.81 eV
Saggio
≥99% (HPLC)
λmax
280 nm±10 nm in toluene
Energia dell’orbitale
HOMO 6.08 eV
LUMO 3.28 eV
Applicazioni
It′s popularly used in OLEDs as a host TADF material, contributing to increased efficiency (exciplex efficient emitter) and long lifetime OLED device.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)