908711
Ni(IMes)(di-t-butyl fumarate)2
Sinonimo/i:
Montgomery Ni catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Stringa SMILE
[Ni].N2(CN(C=C2)c3c(cc(cc3C)C)C)c1c(cc(cc1C)C)C.O(C(C)(C)C)C(=O)\C=C\C(=O)OC(C)(C)C.O(C(C)(C)C)C(=O)\C=C\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
NAUZISBIAJSKIT-RKDKPBPFSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)