96599
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
≥90.0% (TLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
Saggio
≥90.0% (TLC)
Stato
solid
Impurezze
≤15.0% water
3.9-8.4% lithium (anhydrous basis)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CC(=O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)