SMB00908
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt
95-105% (titration)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt, Parapyruvate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95-105% (titration)
Stato
powder
Punteggio alternativa più verde
old score: 46
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white to beige
Solubilità
water: soluble 10 mg/mL
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
- to study mitochondrial metabolomics
- to study age related disorders (Alzheimer′s and Parkinson′s research)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)