50246
Poli(etilen glicol)-a blocchi-poli(propilen glicol)-a blocchi-poli(etilen glicol)
Sinonimo/i:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Lμtrol micro 127
About This Item
Prodotti consigliati
PM
~9840-14600 g/mol
Livello qualitativo
Composizione
oxyethylene content, 71.5-74.9%
Impurezze
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol
≤0.4% total ash
≤0.75% water
≤1 ppm ethylene oxide
≤2 ppm arsenic
≤20 ppm heavy metals
50-125 ppm butylhydroxytoluene
Residuo alla calcinazione
≤0.30%
Colore
APHA: ≤120
Granulometria
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
, coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS)
pH
5.0-7.5(1:10)
5.0-7.5(1:40)
Compatibilità
complies for Infrared spectrum
Stringa SMILE
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
1,4-dioxane ≤5 ppm, ethylene glycol ≤620 ppm ( verified on random samples only)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?