Documenti fondamentali
49180
Sigma-Aldrich
Glucosio ossidasi
lyophilized, powder, ~200 U/mg
Sinonimo/i:
β-D-glucosio: ossigeno 1-ossidoreduttasi, G.Od., GOx
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Origine biologica
Aspergillus niger
Stato
powder
Qualità
lyophilized
Attività specifica
~200 U/mg
PM
Mr ~186000
Attività estranea
catalase ≤1%
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Descrizione generale
Peso molecolare: 160 kDa (filtrazione su gel)
pI: 4,2
Coefficiente di estinzione: E1% = 16,7 (280 nm)
La glucosio ossidasi da Aspergillus niger è un dimero composto da due subunità uguali con massa molecolare di 80 kDa ciascuna. Ogni subunità contiene una frazione di flavina adenina dinucleotide e un ferro. L′enzima è una glicoproteina contenente il ~16% di zucchero neutro e il 2% di zuccheri amminici. L′enzima contiene inoltre 3 residui di cisteina e 8 potenziali siti di glicosilazione N-legata.
La glucosio ossidasi è in grado di ossidare i D-aldoesosi, i monodeossi-D-glucosi e i metil-D-glucosi a velocità variabili.
Il pH ottimale per la glucosio ossidasi è 5,5, ma la sua attività si svolge entro un ampio range compreso tra 4 e 7. La glucosio ossidasi è specifica per il β-D-glucosio con un KM di 33-110 mM.
La glucosio ossidasi non richiede alcun attivatore, ma è inibita da Ag+, Hg2+, Cu2+, acetato fenilmercurico e p-cloromercuribenzoato. Non è inibita dai reagenti SH non metallici: N-etilmaleimide, iodoacetato e iodoacetammide.
La glucosio ossidasi può essere utilizzata nella determinazione enzimatica del D-glucosio in soluzione. Poiché la glucosio ossidasi ossida il β-D-glucosio in D-gluconolattato e perossido di idrogeno, come enzima di accoppiamento per la determinazione del glucosio si utilizza spesso la perossidasi di rafano. Sebbene la glucosio ossidasi sia specifica per il β-D-glucosio, è possibile quantificare le soluzioni di D-glucosio dal momento che il α-D-glucosio effettua la mutarotazione a β-D-glucosio mentre il β-D-glucosio viene consumato dalla reazione enzimatica.
Applicazioni
La glucosio ossidasi è ampiamente utilizzata nell′industria alimentare e farmaceutica ed è un importante componente dei biosensori di glucosio.
Azioni biochim/fisiol
La glucosio ossidasi catalizza l′ossidazione del β-d-glucosio in d-glucono-β-lattone e perossido di idrogeno, con l′ossigeno molecolare come accettore di elettroni.
Definizione di unità
Un′unità ossida 1,0 μmole di β-D-glucosio in D-gluconolattone e H2O2 in un minuto con pH 5,1 e 35 °C, equivalenti a un assorbimento di O2 di 22,4 μl in un minuto. Se la miscela di reazione è satura di ossigeno, l′attività può aumentare anche del 100%.
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol glucose per minute at pH 7.0 and 25 °C
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Perossidasi
Sigma-Aldrich
SRE0082
Perossidasi
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio
Chitosano medium molecular weight
Sigma-Aldrich
448877
Chitosano
Alex J Wadley et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1990, 53-70 (2019-05-31)
Increased production of reactive oxygen species (ROS) and deficiencies in cellular antioxidant defenses are the principal causes of cellular oxidative stress. ROS can react with a variety intracellular molecules, including redox active cysteine thiols (-SH) within proteins. Cysteine thiols can
Zhichao Fan et al.
Cell reports, 26(1), 119-130 (2019-01-04)
Leukocyte adhesion requires β2-integrin activation. Resting integrins exist in a bent-closed conformation-i.e., not extended (E-) and not high affinity (H-)-unable to bind ligand. Fully activated E+H+ integrin binds intercellular adhesion molecules (ICAMs) expressed on the opposing cell in trans. E-H-
Geetika Aggarwal et al.
The Journal of biological chemistry, 297(3), 101019-101019 (2021-08-01)
Reduced activity of paraoxonase 1 (PON1), a high-density lipoprotein (HDL)-associated enzyme, has been implicated in the development of atherosclerosis. Post-translational modifications of PON1 may represent important mechanisms leading to reduced PON1 activity. Under atherosclerotic conditions, myeloperoxidase (MPO) is known to
Man Sup Kwak et al.
Redox biology, 24, 101203-101203 (2019-04-27)
The nuclear protein HMGB1 (high mobility group box 1) is secreted by monocytes-macrophages in response to inflammatory stimuli and serves as a danger-associated molecular pattern. Acetylation and phosphorylation of HMGB1 are implicated in the regulation of its nucleocytoplasmic translocation for
Zhengpeng Yang et al.
Biosensors & bioelectronics, 51, 268-273 (2013-08-27)
Core-shell Fe3O4-enzyme-polypyrrole (Ppy) nanoparticles with excellent magnetism and conductivity were successfully prepared via the surface modification and enzyme self-encapsulation within Ppy. A novel potentiometric glucose biosensor has been constructed by effectively attaching the proposed Fe3O4-enzyme-Ppy nanoparticles to the surface of