47211
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Kit
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D4815
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?