345386
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
Catalyzes the oxidation of β-D-glucose to D-glucono-ω-lactone and hydrogen peroxide. Also catalyzes the conversion of D-glucono-ω-lactone to gluconic acid.
Sinonimo/i:
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
Descrizione
Merck USA index - 14, 4460
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥250 units/mg solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
yellow-brown
Solubilità
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
Attività estranea
Amylase ≤0.1%
catalase ≤20 U/mg (dry weight)
sucrase ≤0.1%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1