314R-1
Cytokeratin 14 (SP53) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP53, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (314R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (314R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (314R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (314R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (314R-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG
Controllo
squamous carcinoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... KRT14(3861)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-CK14 has been demonstrated to be useful in differentiating squamous cell carcinomas from other epithelial tumors. This antibody has also been useful in separating oncocytic tumors of the kidney from its renal mimics, as well as in identifying metaplastic carcinomas of the breast. Anti-CK14 is particularly valuable in identifying basal-like carcinoma of the breast.
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)