CBL197
Anti-Cytokeratin 14 Antibody, clone LL002
clone LL002, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LL002, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT14(3861)
Applicazioni
Western blotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2