JRD0030
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H
SQCVGDMTHFQUKS-UHFFFAOYSA-N