Documenti fondamentali
SML3462
Sigma-Aldrich
IAXO-102 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
IAXO 102 trifluoroacetate salt, Methyl 6-deoxy-6-amino-2,3-di-O-tetradecyl-α-D-glucopyranoside trifluoroacetate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H71NO5 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
585.94 (free base basis)
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](O[C@@H]1CN)OC)OCCCCCCCCCCCCCC)OCCCCCCCCCCCCCC.[xCF3CO2H]
Azioni biochim/fisiol
IAXO-102 is a potent and selective toll-like receptor 4 (TLR4) antagonist that protect mice from LPS induced septic shock. IAXO-102 inhibits development of an experimental abdominal aortic aneurysm. It also prevents acute BBB disruption after experimental post-subarachnoid hemorrhage in mice.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
A novel small molecule TLR4 antagonist (IAXO-102) negatively regulates non-hematopoietic toll like receptor 4 signalling and inhibits aortic aneurysms development.
Huggins C, Pearce S, Peri F, Neumann F, Cockerill G, Pirianov G.
Atherosclerosis (2015)