10829
trans-β-Apo-8′-carotenal
~20% apocarotenal basis (UV-vis), suspension (oily)
Sinonimo/i:
Apocarotenal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
corn (or maize)
Stato
suspension (oily)
Concentrazione
~20% (apocarotenal, UV-vis)
Colore
black to brown
brown to very dark brown
Punto di fusione
138-141 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C30H40O/c1-24(13-8-9-14-25(2)16-11-18-27(4)23-31)15-10-17-26(3)20-21-29-28(5)19-12-22-30(29,6)7/h8-11,13-18,20-21,23H,12,19,22H2,1-7H3/b9-8+,15-10+,16-11+,21-20+,24-13+,25-14+,26-17+,27-18+
DFMMVLFMMAQXHZ-DOKBYWHISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.