R5754
9-cis-Retinal
vitamin A analog
Sinonimo/i:
Vitamin A aldehyde
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
yellow to yellow-orange
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=C\C=O)/C=C/C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
NCYCYZXNIZJOKI-MKOSUFFBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
9-cis retinal is a natural ligand (chromophore) of the vertebrate rod visual pigment. 9-cis retinal is used in studies on the mechanisms of visual function.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.