100-05A
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells: CADMEC/HMVEC, adult
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Endothelial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
CADMEC/HMVEC provide an excellent model system to study many aspects of endothelial function and disease, especially those related to the microvasculature and capillary systems. HMVEC/CADMEC have been shown to express vWF, CD36 and CD31, are able to uptake DiI-Ac-LDL and are positive for functional activity by cytokine-stimulated leukocyte adherence.
Select HMVEC lots have been additionally tested to demonstrate stimulation-dependent angiogenesis and key endothelial cell signaling pathways (phosphorylation of VEGFR, Akt, MAPK, and expression of Tie2, eNOS, Axl and Etk/Bmx).
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
- 2nd passage, >500,000 cells in Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 16 doublings
Mantenimento delle subcolture
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Technical information for working with human dermal microvascular endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation