C-12215
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC)
Pre-screened, juvenile donor, 500,000 cryopreserved cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human foreskin (juvenile dermis)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
( endothelial)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Protocolli
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.