C-22215
Endothelial Cell Growth Medium
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 500 ml
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Qualità
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.