537721
3-Methyl-2-butanone
99%
Sinonimo/i:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. eboll.
94-95 °C (lit.)
Punto di fusione
−92 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 8.21 g/L at 20 °C
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup