Documenti fondamentali
380970
Sigma-Aldrich
Sodium cyanide
reagent grade, 97%
About This Item
Formula condensata:
NaCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
49.01
Beilstein:
3587243
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
97%
Grado:
reagent grade
Stato:
powder, chunks or granules
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.7 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 817 °C)
Saggio
97%
Stato
powder, chunks or granules
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
Punto di fusione
563.7 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sodium cyanide is a hygroscopic salt and moderately strong base. It is soluble in water. Sodium cyanide is a strong nucleophile used to produce nitriles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Copper (I) Bromide-Catalyzed Carbonylative Coupling of Aryl Halides with Phenols, Alcohols and Amines using Sodium Cyanide as C1 Source: A Synthesis of Carboxylic Acid Derivatives.
Prasad PK and Sudalai A.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(10), 2231-2238 (2014)
Victor M Victor et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(10), 3115-3122 (2011-07-23)
Insulin resistance is a feature of polycystic ovary syndrome (PCOS) and is related to mitochondrial and endothelial function. We tested whether hyperandrogenic insulin-resistant women with PCOS, who have an increased risk of vascular disease, display impaired leukocyte-endothelium interactions, and mitochondrial
Heterogeneously Catalyzed Oxidative Cyanation of Tertiary Amines with Sodium Cyanide/Hydrogen Peroxide using Polymer-Supported Iron (II) Phthalocyanines as Catalyst.
Singhal S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(8), 1338-1344 (2010)
Helen W Kreuzer et al.
Journal of forensic sciences, 57(1), 75-79 (2011-11-02)
Sodium and potassium cyanide are highly toxic, produced in large amounts by the chemical industry, and linked to numerous high-profile crimes. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has identified cyanide as one of the most probable agents to
Asymmetric cyanohydrin formation from aldehydes catalyzed by manganese Schiff base complexes.
Qu Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(2), 187-190 (2010)