346136
Dietiletere
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
anhydrous
8.56 psi ( 20 °C)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dietiletere, ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
BHT as inhibitor
Limite di esplosione
36.5 %
Impurezze
Alcohol ( as CH3CH2OH ), passes test
≤0.0002 meq/g Titr. acid
≤0.001% Carbonyl ( as HCHO )
≤0.03% water
≤1 ppm Peroxide ( as H2O2)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ring-opening polymerization of ε-caprolactone to synthesize polycaprolactone.
- Rh-catalyzed C-H allylation of amides with allyl halides to synthesize allylated amides.
- Photochemical α-bromination of aromatic and aliphatic carbonyl compounds with N-bromosuccinimide to synthesize α-brominated ketones.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?