Documenti fondamentali
5.89589
Sigma-Aldrich
Dietiletere
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Grado:
anhydrous
Saggio:
≥99.7%
P. ebollizione:
34.6 °C (lit.)
Nome del prodotto
Dietiletere, contains 1 ppm BHT as inhibitor, ≥99.7%, anhydrous
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Saggio
≥99.7%
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
1 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
36.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup