Documenti fondamentali
345547
Sigma-Aldrich
Cloruro di idrogeno
4.0 M in dioxane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
3.80-4.40 M (by NaOH, titration)
4.0 M in dioxane
Densità
1.05 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La soluzione di cloruro di idrogeno contiene cloruro di idrogeno 4,0 M in 1,4-diossano come solvente. Il cloruro di idrogeno è comunemente usato come reagente di deprotezione durante la deprotezione del gruppo terz-butossicarbonilico (Boc) di numerosi amminoacidi e peptidi. Funge inoltre da reagente in diverse reazioni di sintesi organica, tra cui la sintesi dei cloruri degli amminoacidi N-9-fluorenilmetossicarbonile (Fmoc).
Applicazioni
L′acido cloridrico (soluzione 4,0 M in diossano) può essere usata come:     
  • Reagente per la deprotezione di gruppi protettori N-Boc da svariati derivati eterociclici.     
  • Reagente per la deprotezione di gruppi protettori di polimeri. Per esempio, la deprotezione di un polimero protetto da gruppi benzilici via legame etereo.      
  • Iniziatore di polimerizzazione in combinazione con ZnCl2 nella sintesi di un poli(etil-vinil etere) avente un gruppo formilico terminale a partire da etil-vinil etere (EVE).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of Chitosan-graft-Poly (vinyl ether) as a Thermoresponsive Water-Soluble Chitosan
Namikoshi T, et al.
Journal of Fiber Science and Technology, 75(12), 193-199 (2019)
Z L Neumann et al.
Journal of veterinary internal medicine, 29(6), 1584-1594 (2015-10-02)
Canine osteosarcoma (OS) is an aggressive sarcoma characterized by pathologic skeletal resorption and pulmonary metastases. A number of negative prognostic factors, including bone alkaline phosphatase, have been identified in dogs with OS, but the underlying biologic factors responsible for such
Brian W Simons et al.
The Journal of pathology, 235(3), 478-489 (2014-10-29)
Inflammation is associated with several diseases of the prostate including benign enlargement and cancer, but a causal relationship has not been established. Our objective was to characterize the prostate inflammatory microenvironment after infection with a human prostate-derived bacterial strain and
Anne Bouchut et al.
PloS one, 10(3), e0117966-e0117966 (2015-03-19)
Lysine acetylation is a reversible post-translational modification (PTM) that has been detected on thousands of proteins in nearly all cellular compartments. The role of this widespread PTM has yet to be fully elucidated, but can impact protein localization, interactions, activity
Jingjing Cao et al.
Journal of virology, 89(5), 2777-2791 (2014-12-30)
Microtubule transport of circovirus from the periphery of the cell to the nucleus is essential for viral replication in early infection. How the microtubule is recruited to the viral cargo remains unclear. In this study, we observed that circovirus trafficking