304174
Cloruro di idrogeno
1.0 M in acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in acetic acid
950-1100 mmol/L (silver nitrate titration)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C