293245
1-Octanol
suitable for HPLC, ≥99%
Sinonimo/i:
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.14 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
523 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.010% water
Residuo dopo evaporazione
<0.004%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 235 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Chrna1(11435)
Descrizione generale
Applicazioni
HPLC-grade 1-octanol is also suitable as a solvent/reagent for:
- Solubility studies of clofazimine in drug formulation
- Analysis of semi-volatile oxygenated compounds of pyrolysis bio oils by GC-MS
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis