Documenti fondamentali
270504
Sigma-Aldrich
Esano
≥95%, suitable for UV/Vis spectroscopy and HPLC, suitable for EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Sinonimo/i:
n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
product name
Esano, suitable for HPLC, ≥95%
agenzia
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
Livello qualitativo
Densità del vapore
~3 (vs air)
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
<0.02% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
P. eboll.
69 °C (lit.)
69 °C
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Sviluppo e validazione di un metodo QuEChERS migliorato per l'estrazione di composti organici semivolatili (SVOC) da suoli complessi. Questo studio presenta un nuovo metodo QuEChERS che utilizza l'esano per l'estrazione efficiente di SVOC da matrici di suolo complesse, dimostrando miglioramenti significativi nei tassi di recupero e nell'accuratezza (Lou et al., 2023, Anal Methods).
  • Ottenimento di acidi grassi e composti fenolici dai gusci di anacardi colombiani (Anacardium occidentale) mediante pirolisi: verso una produzione sostenibile di biodiesel. Questa ricerca esplora l'uso dell'esano nel processo di pirolisi per estrarre composti preziosi dai gusci degli anacardi, contribuendo alla produzione sostenibile di biodiesel (Cruz-Reina et al., 2023, Heliyon).
  • Isolamento, sviluppo e validazione di un metodo HPTLC per la stima del beta-carotene da Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. Lo studio presenta un metodo di cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni (HPTLC) che utilizza anche l'esano per la quantificazione precisa del beta-carotene negli estratti vegetali, mostrando la sensibilità e l'affidabilità del metodo (Jain et al., 2023, Plant Physiol Biochem).
  • Ingegneria additiva con antisolvente per aumentare le prestazioni e la stabilità delle celle solari di perovskite a eterogiunzione graduata utilizzando punti quantici di grafene funzionalizzati con ammidi. In questo articolo viene discussa l'applicazione dell'esano come antisolvente nella fabbricazione di celle solari di perovskite ad alta efficienza, sottolineando il miglioramento delle prestazioni e della stabilità raggiunte (Khorshidi et al., 2022, ACS Appl Mater Interfaces).
  • Caratterizzazione dei prodotti del tabacco con isotopi stabili: determinazione dell'autenticità della nicotina sintetica o naturale. Questo studio analitico impiega l'esano nel processo di preparazione dei campioni per l'analisi degli isotopi stabili della nicotina, fornendo un metodo robusto per distinguere tra fonti sintetiche e naturali (Han et al., 2023, Rapid Commun Mass Spectrom).
Altre note
Avviso importante
Il numero dell′articolo 270504-6X1L sarà sospeso. Ordinare il singolo flacone 270504-1L che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
The detection of DNA adducts (risk factors for DNA damage). A method for genomic DNA, the results and some effects of nutritional intervention.
Howard JML.
Journal of Nutritional & Environmental Medicine, 12(1), 19-31 (2002)
G Di Nicola et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 120-126 (2008-03-18)
Biodiesel (a mixture of fatty acid esters) is normally analyzed using gas chromatography/flame ionization detection, as specified by the ASTM D6584 and EN14105 standards. This paper proposes a binary gradient method for analyzing biodiesel mixtures using non-aqueous reverse phase HPLC
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Articoli
Separation of Mephobarbital, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Protocolli
Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard