Documenti fondamentali
1.07060
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥99.7% (GC), ACS reagent, EMPARTA®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
160 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99.7% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.0-8.1 % (v/v)
Viscosità cinematica
0.50 cSt(20 °C)
P. ebollizione
69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-94.3 °C
Temp. transizione
flash point -22 °C
Densità
0.66 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hexane is a volatile organic solvent classified as a straight-chain neutral aliphatic hydrocarbon. It is derived from petroleum distillation and exhibits low solubility in water.
Applicazioni
Hexane can be used as a:
  • Solvent in the isolation and purification process of quantum dots (QDs).
  • Solvent for the extraction of oil from crotalaria Juncea seeds.
  • Mobile phase solvent in the fractionation and elution process of the essential oil of O. viride during column chromatography.
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C