Documenti fondamentali
HX0299
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Sinonimo/i:
Hexanes, FM approval
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
Saggio:
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
P. ebollizione:
69 °C/1013 hPa
Tensione di vapore:
160 hPa ( 20 °C)
Nome del prodotto
Hexanes, 98.5% ACS, ~64% n-Hexane, Meets ACS Specifications
Tensione di vapore
160 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
P. ebollizione
69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-94.3 °C
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.66 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The mixture of hexane isomers and methylcyclopentane can be used as a solvent in the silica gel adsorption chromatographic method for the purification of organic compounds.
Risultati analitici
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Charles Rubert Pérez et al.
Chemical biology & drug design, 79(3), 260-269 (2011-12-08)
Two molecular scaffolds were designed using the CAVEAT molecular design package to inhibit the oligomerization of protective antigen (PA(63) ), a key protein component of anthrax toxin. The inhibitors were designed to prevent heptamerization of PA(63) by mimicking key