255521
Strontium chloride hexahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Stato
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
115 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.05%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?