Documenti fondamentali
244252
Sigma-Aldrich
Acido perclorico
ACS reagent, 70%
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.8 mmHg ( 25 °C)
Saggio
70%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
tecniche
toxicology assay: suitable
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
Residuo alla calcinazione
≤0.003%
Colore
APHA: ≤10
Densità
1.664 g/mL at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido perclorico (HClO4) è un ossiacido del cloro fortemente acido in natura. Gli idrati di acido perclorico si ottengono tramite la sua dissoluzione in acqua.
Applicazioni
L′acido perclorico è stato utilizzato per disattivare la cloramina T durante la determinazione spettrofotometrica del contenuto di collagene dei tendini tibiali anteriori (TA) e dei costrutti tendinei di ratto.
Può essere usato anche nei seguenti studi:
  • Determinazione del contenuto di glutatione ridotto (GSH) e glutatione ossidato (GSSG) nei tessuti epatici mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).
  • Come agente ossidante nella stima dello zolfo (S) presente nei campioni di piante.
  • Come solvente per la dissoluzione del plutonio.
Confezionamento
Sono disponibili le bottiglie ricoperte di poliestere: codici prodotto 244252-2.5L-CB
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sarah Calve et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 108(4), 875-881 (2010-01-30)
Tissue-engineered tendons, derived from an autologous cell source, have the potential to provide an ideal replacement graft that is biologically compatible and has the ability to adapt to the specific mechanical requirements of the in vivo environment. Scaffold-free tendon constructs
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 849-849 (1994)
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here
Sulfur in plant materials by digestion with nitric and perchloric acid.
Blanchar RW, et al.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 29(1), 71-72 (1965)
Taro Takami et al.
Cancer research, 67(20), 9844-9851 (2007-10-19)
Hepatocyte growth factor (HGF) has been reported to have both positive and negative effects on carcinogenesis. Here, we show that the loss of c-Met signaling in hepatocytes enhanced rather than suppressed the early stages of chemical hepatocarcinogenesis. c-Met conditional knockout