Key Documents
221791
Sigma-Aldrich
AW Standard Super-Cel® NF
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
ID PubChem:
NACRES:
SB.52
Forma fisica
powder
Parametri
(0.30) (Permeability(Darcy))
Dimensione particelle
150 mesh (<=5.0%, Tyler sieve retain)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
AW Standard Super-Cel® NF is a filter aid derived from diatomaceous earth.
Applicazioni
Suitable for most filtrations
Qualità
Free of organic matter
Nota sulla preparazione
Acid washed
Note legali
Super Cel is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2