525243
Celpure® P300
meets USP/NF testing specifications
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets USP/NF testing specifications
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività specifica
≤1 EU/g (endotoxin)
Composizione
SiO2, 98.65%
Parametri
0.300 (Permeability(Darcy))
tecniche
ion chromatography: suitable
Impurezze
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
≤50 mg non-siliceous content
Dimensione particelle
0.45-0.65 mm
Cationi in tracce
As: ≤10 ppm (leachable)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?