06858
Celite® S
filter aid, dried, untreated
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, Diatomaceous silica, Kieselguhr
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Qualità
dried
untreated
Composizione
Al2O3, 4.1%
CaO, 0.4%
Fe2O3, 1.6%
MgO, 0.2%
Na2O + K2O, 1.4%
P2O5, 0.3%
SiO2, 90.2%
TiO2, 0.2%
Perdita
3.2-10.0% loss on ignition, 900°C
pH
~7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?