Documenti fondamentali
1.02693
Supelco
Celite® 545 Diatomaceous Earth
particle size 0.02-0.1 mm
Sinonimo/i:
Celite® 545
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
Numero indice EU:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
Celite® 545, particle size 0.02-0.1 mm
Livello qualitativo
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>450 °C
Densità
2.36 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 60 %
Note legali
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3