22139
Celite® Filter Cel
filter aid, slightly calcined
Sinonimo/i:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Qualità
slightly calcined
Composizione
Al2O3, 3.3%
CaO, 0.8%
Fe2O3, 1.4%
Na2O + K2O, 1.0%
SiO2, 89.0%
tecniche
ion chromatography: suitable
Perdita
~1.5% loss on ignition, 900 °C
Mediana della dimens. particellare
≤45.3 μm (82% (acc. to Cilas))
pH
~8.0 (25 °C, 10% in aq. suspension)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
I clienti hanno visto anche
Journal of cellular and molecular medicine (2015).