208035
Tin(II) chloride dihydrate
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
P. eboll.
652 °C (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It plays the role of a catalyst in the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines. It can be used as precursor for the synthesis of tin dioxide (SnO2) nanostructures by thermal degradation at temperature between 400-700 under controlled conditions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3