293261
4-metil-2-pentanone
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Isobutil metil chetone, Isopropilacetone, MIBK, Metil isobutil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
15.7 mmHg
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
840 °F
Limite di esplosione
1.2-8 %, 93 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.050% water
Residuo dopo evaporazione
<0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 335 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.50
λ: 360 nm Amax: 0.15
λ: 380 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Featured as a solvent in the extraction of cellulose-derived levulinic acid from municipal wastewater treatment plant (WWTP) sludge prior to HPLC analysis.
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?