270660
Carbon disulfide
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Tensione di vapore
19.48 psi ( 55 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Limite di esplosione
50 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.03% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. ebollizione
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 386 nm Amax: ≤1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Used as a solvent/reagent to extract:
- Ethylbenzene, indan, indene and acenaphthene in air samples prior to capillary gas chromatography analysis with flame ionization detection (GC-FID)
- Hydrocarbons in air prior to GC-MS
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine