1.02214
Solfuro di carbonio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Solfuro di carbonio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
398 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
95 °C
Potenza
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1-60 % (v/v)
Impurezze
≤0.0001% Sulfur, hydrogen sulfide and organic sulfur compounds (as S)
≤0.0002% Sulphate (SO)
≤0.00025% Sulfite (as SO)
≤0.006% Benzene (GC)
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
colorless to yellowish
APHA: ≤10
P. ebollizione
46.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-111.6 °C
Temp. transizione
flash point -30 °C
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Analisi multiomica di fanghi nitrificanti sottoposti a stress da disolfuro di carbonio: prestazioni di nitrificazione e meccanismi molecolari. Questo studio analizza l'impatto del solfuro di carbonio sui fanghi nitrificanti utilizzando l'analisi multiomica. La ricerca evidenzia gli effetti della nitrificazione sulle prestazioni e rivela i meccanismi molecolari sottostanti, fornendo preziose indicazioni per i processi di trattamento delle acque reflue (Liu et al., 2024).
- Progettazione e sintesi di nuovi tioglicosidi 1,3,4-tiadiazolici come promettenti strutture antimicrobiche potenti. Il disolfuro di carbonio viene utilizzato nella sintesi di tioglicosidi 1,3,4-tiadiazolici. Questa ricerca presenta nuovi agenti antimicrobici, mostrando la versatilità del disolfuro di carbonio nello sviluppo di farmaci e nella chimica medica (Abu-Zaied et al., 2024).
- Nuovi approfondimenti sui cambiamenti indotti dal solvente nella rifrangenza e nella rotazione specifica dei sistemi di poli(ossido di propilene) estratti dagli spettri ORD. Lo studio impiega il disolfuro di carbonio per analizzare i cambiamenti indotti dal solvente nei sistemi di poli(ossido di propilene). I risultati forniscono una comprensione più approfondita delle interazioni polimero-solvente, che sono cruciali per le applicazioni nell'ambito della scienza dei materiali e dell'ingegneria (Zara et al., 2024).
Risultati analitici
Saggio (GC): ≥ 99,9%
Acqua: ≤ 0,01%
Densità (d 20 °C/20 °C): circa 1,26
Punto di ebollizione: 46-47 °C
Identità (IR): test superato
Numero colore (Hazen): ≤ 10
Solfato (SO): ≤ 0,0002%
Solfito (come SO): ≤ 0,00025%
Zolfo, acido solfidrico e composti organici dello zolfo (come S): ≤ 0,0001%
Benzene (GC): ≤ 0,006%
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001%
Conforme ad ACS.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C